Principaux documents
Z261017
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
liquid separation funnel, plastic separation device
1 EA
254,00 $
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
254,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 4300-0125
Capacité
125 mL
Taille de la fermeture
28 mm
Description générale
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company