Principaux documents
Z251860
Supelco
Stoppeur pour colonnes Michel-Miller
Ace-Thred for #15
1 EA
138,00 $
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
138,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 580311
Technique(s)
LPLC: suitable
Raccords
Ace-Thred for #15
Description générale
PTFE. A utiliser à n′importe quelle extrémité de colonne avec filetage Ace-Thred. Permet une fermeture étanche sans joint torique.