Z243663
Thermowell heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
Synonyme(s) :
Heating apparatus, Heating mantle
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Matériaux
steel
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 100 mL
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-550 °C temp. range
Poids
1.5 lb
Consommation électrique
140 W