Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
case of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212013602
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
155 mm
Capacité
250 mL
D.E. du flacon/de la fiole
85 mm
Diam. du raccord cannelé
11 mm , for tube connection
D.I. du col
34.5 mm