Principaux documents
Z219959
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 34/45
Synonyme(s) :
glass stopper, glass stoppers, stoppers
1 EA
78,30 $
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
78,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ground glass
Joint
joint: ST/NS34/45
Description
closed at bottom
Description générale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC