Z219746
Single-bulb ball-tube
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.