Principaux documents
Z217980
Supelco
Raccords pour le couplage des colonnes Michel-Miller
size 25 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584049
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille
25 mm
Description générale
PTFE; pour le couplage de colonnes ayant des extrémités de même diamètre. La taille correspond au diamètre intérieur du pas de vis. Livré avec deux joints O-rings FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.