Principaux documents
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
Fabricant/nom de marque
Cowie
Longueur
650 mm
Diam. de la pale
100 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm