Z205389
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear acrylic
Caractéristiques
lid: no
Holds safety glasses
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F24877-0001
H × l × P
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
Taille de la plaque arrière
6 in.
Catégories apparentées
Description générale
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.