Principaux documents
Z204188
Supelco
Cuves de développement CCM rectangulaires, complètes
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Synonyme(s) :
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Assay Kit
1 EA
205,00 $
205,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
205,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NC.07
205,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × H × l
17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Note de bas de page
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid