Z202339
Flash chromatography assembly with standard ball joints
capacity 200 mL, Standard column, joint: SJ 51/30
About This Item
Joint
joint: SJ51/30
Technique(s)
LPLC: suitable
Capacité
200 mL
Colonne, D.E. × L
25 mm × 584 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :