Principaux documents
Z181722
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread and flow-regulator valve, for use with tubing connectors, Nylon
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
Nylon
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 583816
Technique(s)
LPLC: suitable
Description générale
La pointe éffilée courte de l′extrémité supérieure minimise les mélanges sous le support de disque rempli en PE (inclus). Tous les adaptateurs ont un pas Ace Thred #50 et sont livrés avec un O-ring en FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.