Principaux documents
Z180122
Supelco
Colonne de chromatographie Ace large
I.D. × L 100 mm × 1,200 mm, capacity 9.43 L
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 5820116
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
100 mm × 1,200 mm
Capacité
9.43 L
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.