Principaux documents
Z179973
Supelco
Filtre colonne pour colonnes Michel-Miller
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 581323
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
85 mm × 8 mm
Description générale
Vous êtes assurés que seuls des solvants propres entrent dans vos colonnes M-M. Se place en ligne entre la pompe et la colonne en utilisant des adaptateurs de raccords Ace-Thred #7 et les adaptateurs de tube 1/4-28. Connections avec Ace-Thred #7. Les adaptateurs et le matériau filtrant sont à commander séparément.