Z177997
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 48 x 15-16 mm tubes
Synonyme(s) :
tube holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
epoxy (coated steel)
Caractéristiques
Holds 48 x 15-16 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18755-0001
L × l × H
238 mm × 90 mm × 64 mm
Catégories apparentées
Description générale
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.