Principaux documents
Z177865
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 21 cm
Synonyme(s) :
curved laboratory spatula, laboratory spoon
1 EA
49,60 $
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F368070021
Longueur
21 cm
Catégories apparentées
Description générale
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
Informations légales
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP