Z177601
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Synonyme(s) :
Filter Paper Discs
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H14632-0024
Paramètres
90 mL/min speed
Diamètre
24 in.
Dimension de pores
3 μm
Catégories apparentées
Description générale
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Application
Informations légales