Principaux documents
Z173258
Sigma-Aldrich
Reaction and storage flask, Kjeldahl, with glass stopcock on side-arm
capacity 50 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
two-neck
Étiquette/Marqueur
R
Joint
female joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type female Joint: ST/NS
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
50 mL
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.