Principaux documents
Z171425
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 0.5 mL
1 EA
251,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
2 in. (bevel tip)
Caractéristiques
needle bevel tip
Fabricant/nom de marque
VICI 050032
Capacité
0.5 mL
L de l'aiguille
2 in.
Description générale
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.