Z167541
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
About This Item
Produits recommandés
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC