Principaux documents
Z162302
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
1 EA
1 740,00 $
1 740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 740,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Joint
center joint: ST/NS34/45
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
5 L
Description générale
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.