Principaux documents
Z155896
Mesures graduées
capacity 2,000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
graduations
H × D.E.
165 mm × 140 mm
Capacité
2,000 mL
Poids
64 oz
Description générale
Standard-weight, spun SS, with handle.