Principaux documents
Z154563
Sigma-Aldrich
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
1 EA
53,00 $
53,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
53,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
53,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE gasket
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 812710
Catégories apparentées
Description générale
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.