Principaux documents
Z147621
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Hauteur
560 mm
D.E.
80 mm
Capacité
1 L
Catégories apparentées
Description générale
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC