Principaux documents
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
12 EA
182,00 $
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
182,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (28)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2004-0016
Diam. du flacon × H
73 mm × 170 mm
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1