Principaux documents
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
1 OZ
43,90 $
4 OZ
142,00 $
43,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 OZ
43,90 $
4 OZ
142,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.72
43,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 811710
Description générale
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
Informations légales
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable