Principaux documents
Z123331
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 5.0 mm
200 EA
405,00 $
405,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 EA
405,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
405,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
round hole
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diamètre
5.0 mm
Description générale
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).