Documents
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37172-0000
Longueur
54 mm
Diam. de la barre
8 mm
Diam. de l'embout
20 mm
Couleur
white
Informations légales
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP