Principaux documents
Z118338
Cotton blend glove liners
size S/M, light weight
Synonyme(s) :
Cotton Glove Inserts, Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
12 PAIRS
30,00 $
30,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 PAIRS
30,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
30,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(52%Polyester/48%Cotton)
white gloves
Taille
S/M
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pack of 12 pair
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
9 in.
Description générale
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.