MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
Z115339
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
egg-shaped PTFE-coated, size 3.0 in. × 3/4 in., white
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
50,70 $
50,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
50,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
50,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
egg-shaped
egg-shaped PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37130-0003
Longueur
76 mm
Diamètre
19.1 mm
Taille
3.0 in. × 3/4 in.
Couleur
white
Description générale
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Informations légales
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP