Principaux documents
Z112518
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 65 mm
1 SET
422,00 $
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
422,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
eCl@ss :
32080114
Nomenclature NACRES :
NB.35
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
agate
Profondeur
13 mm
D.I.
50 mm
D.E.
65 mm
Description générale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.