Principaux documents
Z108359
Leather gloves
size XL
1 PKG
157,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
157,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
leather
Taille
XL
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair
Description générale
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.