Principaux documents
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
1 EA
233,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
233,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity≤ 100 lb static load
Fabricant/nom de marque
Grauer
Taille de la plateforme
20 cm × 20 cm
L de la tige de support
45 cm
Description générale
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
Les clients ont également consulté
Questions
  1. How big is the platform?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.