Principaux documents
Z103365
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
285,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type PTFE stopcock
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL
Description générale
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC