Principaux documents
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
1 EA
1 950,00 $
1 950,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 950,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 950,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass stopcock
Capacité
22 L
Alésage du robinet d'arrêt
10 mm
Ouverture supérieure
85 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC