Y907111
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 49 L
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
carbon steel
Niveau de qualité
Paramètres
2015-2400 psi max. pressure
D.E. × D.I. × L
9.198 in. × 8.75 in. × 55 in.
Capacité
49 L
Épaisseur de la paroi
0.224 in.
Poids
61200 g
Raccords
3/4 in. NPT