Principaux documents
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z762490, paper filter
1 PKG
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
159,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cellulose
circles
white cellulose
Caractéristiques
Grade 2W
Conditionnement
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9748-9930
Diamètre
90 mm (3.5 in.)
Dimension de pores
50 μm
Poids de base
97
Caractéristiques et avantages
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva