WHA7182002
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z745944, membrane filters, syringe filter
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Matériaux
plain white
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 7182-002
Whatman Article No. 28420734 (US reference)
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.