WHA69952504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
polyethersulfone membrane
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z745642, syringe filter, syringe filters
5 620,00 $
About This Item
5 620,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pkg of 1500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 6995-2504
Whatman Article No. 28420579 (US reference)
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples