WHA69922504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pack of 150 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 6992-2504
Paramètres
75 psi pressure
Diamètre
25 mm
Surface du filtre
4.6 cm2
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples