Principaux documents
WHA5202185
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 185 mm (7.3 in.), pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z761761, paper filter
1 PKG
37,00 $
37,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
37,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
37,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
circles
creped white cellulose
Caractéristiques
Grade 202
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 5202-185
Whatman Article No. 28419890 (US reference)
Paramètres
medium flow rate
medium-fast flow rate
Diamètre
185 mm (7.3 in.)
Épaisseur
0.29 mm (0.01 in.)
Dimension de pores
15-19 μm
Poids de base
82 g/m2
Capacité
normal loading
Catégories apparentées
Description générale
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Caractéristiques et avantages
  • Filters coarse particles
  • Medium filtration speed
  • Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva