Principaux documents
WHA1822866
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C
sheets, L × W 8 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
Z752959
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
sheets
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pk of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-866
Whatman Article No. 28418395 (US reference)
L × l
8 in. × 10 in.
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Description générale
Type GF/C : 1,2 µm
Les filtres en verre Cytiva’ Whatman avec papier filtre de type GF/C offrent une rétention des particules fines, un bon débit et une bonne capacité de charge. Les papiers filtres GF/C permettent l'analyse des solides en suspension.
Caractéristiques et avantages
  • Largement utilisé comme filtre à solides en suspension pour les applications d'analyse de l'eau potable et des eaux usées.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva