WHA1454090
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z241946, filter paper, paper filter
72,40 $
About This Item
72,40 $
Produits recommandés
Matériaux
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1454-090
Whatman Article No. 28418111 (US reference)
Paramètres
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Diamètre
90 mm
Épaisseur
185 μm
Cendres
≤0.015%
Dimension de pores
22 μm (Particle retention)
Poids de base
92 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding