WHA1202240
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z240346, filter paper, paper filter
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Matériaux
cellulose filters
circles
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1202-240
Whatman Article No. 28417912 (US reference)
Paramètres
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
240 mm
Épaisseur
190 μm
Cendres
≤0.06%
Dimension de pores
8 μm (Particle retention)
Poids de base
97 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration