Principaux documents
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
Synonyme(s) :
Z699551, ziploc bag, ziploc bags
1 PKG
43,50 $
43,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
43,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
43,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
Description générale
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
Caractéristiques et avantages
  • 4" x 6"
  • 100EA
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva