Principaux documents
WHA10538018
Whatman® qualitative filter paper, Grade CF 12
sheets, W × L 580 mm × 580 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
filter paper, whatman filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104929
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le produit WHA10538018 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
sheets
Caractéristiques
Grade CF 12
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10538018
Whatman Article No. 28417051 (US reference)
Larg. × L
580 mm × 580 mm
Catégories apparentées
Description générale
This high-quality filter paper is ideal for applications requiring efficient filtration and separation of fine particles, ensuring reliable results in laboratory settings.
Caractéristiques et avantages
  • Grade CF 12
  • 580 mm × 580 mm
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva