Principaux documents
WHA10417304
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.8 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 19 mm diam
1 EACH
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
145,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (19 mm), pore size 0.8 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Matériaux
polycarbonate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Whatman 10417304
Diamètre
(19 mm)
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Catégories apparentées
Application
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Caractéristiques et avantages
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Informations légales
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva