WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z749702
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
sheets
Caractéristiques
Grade 2589a
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
Paramètres
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
L × l
580 mm × 580 mm
Épaisseur
430 μm
Dimension de pores
6-12 μm
Poids de base
200 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Caractéristiques et avantages
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.