WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z749001
388,00 $
About This Item
388,00 $
Produits recommandés
Matériaux
cellulose membrane
circles
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Grade 0790 1/2
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
Paramètres
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
185 mm
Épaisseur
0.17 mm
Cendres
≤0.01%
Poids de base
84 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Caractéristiques et avantages
- Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).