Principaux documents
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable